2-Benzylcyclohexanone 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR6450-1G OR6450-5G
APOSOR6450-1GEA 665 DKK
APOSOR6450-1G APOSOR6450-5G
2-Benzylcyclohexanone 98%
2-Benzylcyclohexanone
Formel: C₁₃H₁₆O
Molekylvægt: 188.27 g/mol
Kogepunkt: 103…105 °C/0.2mmHg
Smeltepunkt: 28…30 °C
Massefylde: 1.024 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: >110 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00051455
CAS-nummer: 946-33-8
EINECS: 213-420-6