4-Dibenzofuranboronic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
OR6444-1G
OR6444-5G
OR6444-25G
APOSOR6444-1GEA
360
DKK
APOSOR6444-1G
APOSOR6444-5G
APOSOR6444-25G
4-Dibenzofuranboronic acid
4-Dibenzofuranboronic acid
Formel:
C₁₂H₉BO₃ Smeltepunkt: 286…291 °C Opbevaringstemperatur: Køleskab |
MDL Number:
MFCD00092336 CAS-nummer: 100124-06-9 |