Ethyl 2-(Bromomethyl)benzoate 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Ethyl 2-(bromomethyl)benzoate
OR6441-1G OR6441-5G OR6441-100MG OR6441-250MG
APOSOR6441-1GEA 774 DKK
APOSOR6441-1G APOSOR6441-5G APOSOR6441-100MG APOSOR6441-250MG
Ethyl 2-(Bromomethyl)benzoate 97%
Ethyl-2-(bromomethyl)benzoate
Formel: C₁₀H₁₁BrO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08235262
CAS-nummer: 7115-91-5
UN nummer: 3265
ADR: 8,III