3-Methoxybenzyl bromide 98%

Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse

Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering

Farlig

OR6438-100G OR6438-25G OR6438-5G
APOSOR6438-100GEA 2960 DKK
APOSOR6438-100G APOSOR6438-25G APOSOR6438-5G
3-Methoxybenzyl bromide 98%
3-Methoxybenzyl bromide
Formel: C₈H₉BrO
Kogepunkt: 152 °C
Massefylde: 1,436 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: >110 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00216590
CAS-nummer: 874-98-6
UN nummer: 3265
ADR: 8,II

Bestil nu


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Læs mere About VWR