1,1-Bis(hydroxymethyl)cyclopropane 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR6432-100G OR6432-25G OR6432-500G
APOSOR6432-100GEA 305 DKK
APOSOR6432-100G APOSOR6432-25G APOSOR6432-500G
1,1-Bis(hydroxymethyl)cyclopropane 98%
1,1-Bis(hydroxymethyl)cyclopropane
Formel: C₅H₁₀O₂
Kogepunkt: 235…236 °C
Massefylde: 1,065 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 110 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00464207
CAS-nummer: 39590-81-3