4-(Hydroxymethyl)cyclohexanone 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR6431-1G OR6431-5G
APOSOR6431-1GEA 1290 DKK
APOSOR6431-1G APOSOR6431-5G
4-(Hydroxymethyl)cyclohexanone 95%
4-(Hydroxymethyl)cyclohexanone
Formel: C₇H₁₂O₂
Kogepunkt: 105…110 °C/0,08mmHg
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08056334
CAS-nummer: 38580-68-6