(1-Methyl-1H-imidazol-2-yl)methanol 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR6426-25G OR6426-5G
APOSOR6426-25GEA 218 DKK
APOSOR6426-25G APOSOR6426-5G
(1-Methyl-1H-imidazol-2-yl)methanol 97%
(1-Methyl-1H-imidazol-2-yl)methanol
Formel: C₅H₈N₂O
Smeltepunkt: 107…111 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00964673
CAS-nummer: 17334-08-6