Propagylchlorid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 3-Chloropropyne, 3-Chloro-1-propyne
OR6425-25G OR6425-100G
APOSOR6425-25GEA 818 DKK
APOSOR6425-25G APOSOR6425-100G
Propagylchlorid 97%
Propagylchlorid
Formel: C₃H₃Cl
Kogepunkt: 58 °C
Massefylde: 1,03 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 19 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00000980
CAS-nummer: 624-65-7
UN nummer: 3286
ADR: 3+6.1+8,II