4-Amino-2-methylpyridin 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR6421-5G OR6421-25G OR6421-100G
APOSOR6421-5GEA 186 DKK
APOSOR6421-5G APOSOR6421-25G APOSOR6421-100G
4-Amino-2-methylpyridin 97%
4-Amino-2-methylpyridine
Formel: C₆H₈N₂
Smeltepunkt: 93…97 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00186509
CAS-nummer: 18437-58-6