3-Bromo-6,7,8,9-tetrahydro-5H-imidazo[1,2-a]azepine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR6419-1G OR6419-250MG
APOSOR6419-1GEA 3640 DKK
APOSOR6419-1G APOSOR6419-250MG
3-Bromo-6,7,8,9-tetrahydro-5H-imidazo[1,2-a]azepine
3-Bromo-6,7,8,9-tetrahydro-5H-imidazo[1,2-a]azepine
Formel: C₈H₁₁BrN₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08235254
CAS-nummer: 701298-97-7