4-Chloro-2-(methylthio)pyrimidine 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR6414-100G OR6414-25G OR6414-5G
APOSOR6414-100GEA 1430 DKK
APOSOR6414-100G APOSOR6414-25G APOSOR6414-5G
4-Chloro-2-(methylthio)pyrimidine 97%
4-Chloro-2-(methylthio)pyrimidine
Formel: C₅H₅ClN₂S
Kogepunkt: 139…140 °C/36mmHg
Smeltepunkt: –2 °C
Massefylde: 1,381 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: >110 °C
Opbevaringstemperatur: Fryser
MDL Number: MFCD00006083
CAS-nummer: 49844-90-8
EINECS: 256-500-6
UN nummer: 1760
ADR: 8,II