4-Amino-3-chloropyridine 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR6413-5G OR6413-1G
APOSOR6413-5GEA 186 DKK
APOSOR6413-5G APOSOR6413-1G
4-Amino-3-chloropyridine 97%
4-Amino-3-chloropyridine
Formel: C₅H₅ClN₂
Smeltepunkt: 49…53 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03984473
CAS-nummer: 19798-77-7