2-Brom-3-hydroxypyridin 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR6410-100G OR6410-5G OR6410-10G
APOSOR6410-100GEA 404 DKK
APOSOR6410-100G APOSOR6410-5G APOSOR6410-10G
2-Brom-3-hydroxypyridin 98%
2-Bromo-3-hydroxypyridine
Formel: C₅H₄BrNO
Smeltepunkt: 182…188 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00006220
CAS-nummer: 6602-32-0