Methyl coumalate 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR6407-100G OR6407-25G OR6407-5G
APOSOR6407-100GEA 3690 DKK
APOSOR6407-100G APOSOR6407-25G APOSOR6407-5G
Methyl coumalate 97%
Methyl coumalate
Formel: C₇H₆O₄
Kogepunkt: 178…180 °C/60mmHg
Smeltepunkt: 65…67 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00010120
CAS-nummer: 6018-41-3
EINECS: 227-871-1