2,5-Dibromtoluen 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR6405-100G OR6405-500G
APOSOR6405-100GEA 665 DKK
APOSOR6405-100G APOSOR6405-500G
2,5-Dibromtoluen 98%
2,5-Dibromtoluen
Formel: C₇H₆Br₂
Kogepunkt: 135…136 °C
Smeltepunkt: 44352 °C
Massefylde: 1,815 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00000090
CAS-nummer: 615-59-8