tert-Butyl-3-(2-methoxy-2-oxoethyl)piperazine-1-carboxylate 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 3-(2-Methoxy-2-oxoethyl)piperazine, N1-BOC protected
OR6400-1G OR6400-500MG OR6400-250MG
APOSOR6400-1GEA 3450 DKK
APOSOR6400-1G APOSOR6400-500MG APOSOR6400-250MG
tert-Butyl-3-(2-methoxy-2-oxoethyl)piperazine-1-carboxylate 95%
tert-Butyl-3-(2-methoxy-2-oxoethyl)piperazine-1-carboxylate
Formel: C₁₂H₂₂N₂O₄
Molekylvægt: 258.31 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01861213
CAS-nummer: 183742-33-8