Methyl6-methylnicotinat 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR6396-100G OR6396-25G
APOSOR6396-100GEA 654 DKK
APOSOR6396-100G APOSOR6396-25G
Methyl6-methylnicotinat 95%
Methyl6-methylnicotinat
Formel: C₈H₉NO₂
Kogepunkt: 152…154 °C/40mmHg
Smeltepunkt: <30 °C
Flammepunkt: 103 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00006340
CAS-nummer: 5470-70-2