4-Thiazolecarbonyl chloride 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR6374-1G OR6374-100MG
APOSOR6374-1GEA 1490 DKK
APOSOR6374-1G APOSOR6374-100MG
4-Thiazolecarbonyl chloride 95%
4-Thiazolecarbonyl chloride
Formel: C₄H₂ClNOS
Opbevaringstemperatur: Køleskab
CAS-nummer: 3745-79-7
UN nummer: 3261
ADR: 8,II