4-Methoxythiophene-3-carbonyl chloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR6372-1G OR6372-250MG OR6372-500MG
APOSOR6372-1GEA 3730 DKK
APOSOR6372-1G APOSOR6372-250MG APOSOR6372-500MG
4-Methoxythiophene-3-carbonyl chloride
4-Methoxythiophene-3-carbonyl chloride
Formel: C₆H₅ClO₂S
Molekylvægt: 176.62 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08056319
CAS-nummer: 224649-28-9