2,5-Dimethylthiophene-3-carbonyl chloride 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR6371-1G OR6371-250MG
APOSOR6371-1GEA 1970 DKK
APOSOR6371-1G APOSOR6371-250MG
2,5-Dimethylthiophene-3-carbonyl chloride 95%
2,5-Dimethylthiophene-3-carbonyl chloride
Formel: C₇H₇ClOS
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD08056318
CAS-nummer: 57248-13-2
UN nummer: 3265
ADR: 8,III