Picolinoyl chloride hydrochloride 93%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR6370-1G OR6370-5G OR6370-10G
APOSOR6370-1GEA 164 DKK
APOSOR6370-1G APOSOR6370-5G APOSOR6370-10G
Picolinoyl chloride hydrochloride 93%
Picolinoyl chloride hydrochloride
Formel: C₆H₅Cl₂NO
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00060193
CAS-nummer: 39901-94-5
UN nummer: 3261
ADR: 8,II