Bromeddikesyre 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR6366-250G OR6366-1KG OR6366-2.5KG
APOSOR6366-250GEA 785 DKK
APOSOR6366-250G APOSOR6366-1KG APOSOR6366-2.5KG
Bromeddikesyre 99%
Bromeddikesyre
Formel: BrCH₂COOH
Molekylvægt: 138.95 g/mol
Kogepunkt: 207…209 °C
Smeltepunkt: 47…49 °C
Massefylde: 1.93 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 113 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002678
CAS-nummer: 79-08-3
EINECS: 201-175-8
UN nummer: 3425
ADR: 8 II
Merck Index: 13,01384