Imidazo[1,2-a]pyrimidine-2-carboxylic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR6351-1G OR6351-250MG
APOSOR6351-1GEA 1240 DKK
APOSOR6351-1G APOSOR6351-250MG
Imidazo[1,2-a]pyrimidine-2-carboxylic acid 97%
Imidazo[1,2-a]pyrimidine-2-carboxylic acid
Formel: C₇H₅N₃O₂
Molekylvægt: 163.14 g/mol
Smeltepunkt: 238…240 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03419484
CAS-nummer: 64951-10-6