1-Benzylazetidine-3-carboxylic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR6349-1G OR6349-250MG
APOSOR6349-1GEA 1970 DKK
APOSOR6349-1G APOSOR6349-250MG
1-Benzylazetidine-3-carboxylic acid 97%
1-Benzylazetidine-3-carboxylic acid
Formel: C₁₁H₁₃NO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06752277
CAS-nummer: 94985-27-0