1,1-Cyclopropandicarboxylsyre 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR6347-100G OR6347-25G
APOSOR6347-100GEA 589 DKK
APOSOR6347-100G APOSOR6347-25G
1,1-Cyclopropandicarboxylsyre 98%
1,1-Cyclopropandicarboxylsyre
Formel: C₅H₆O₄
Molekylvægt: 130.1 g/mol
Kogepunkt: 371
Smeltepunkt: 134…136 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00013727
CAS-nummer: 598-10-7
EINECS: 209-917-2
UN nummer: 3261
ADR: 8 III