5-Oxo-1-(1,3-thiazol-2-yl)pyrrolidine-3-carboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR6337-1G OR6337-250MG OR6337-500MG OR6337-2.5G OR6337-5G
APOSOR6337-1GEA 2270 DKK
APOSOR6337-1G APOSOR6337-250MG APOSOR6337-500MG APOSOR6337-2.5G APOSOR6337-5G
5-Oxo-1-(1,3-thiazol-2-yl)pyrrolidine-3-carboxylic acid
5-Oxo-1-(1,3-thiazol-2-yl)pyrrolidine-3-carboxylic acid
Formel: C₈H₈N₂O₃S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07364777
CAS-nummer: 914637-54-0