1-Methyl-5-oxopyrrolidine-3-carboxylic acid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR6333-1G OR6333-5G
APOSOR6333-1GEA 698 DKK
APOSOR6333-1G APOSOR6333-5G
1-Methyl-5-oxopyrrolidine-3-carboxylic acid 95%
1-Methyl-5-oxopyrrolidine-3-carboxylic acid
Formel: C₆H₉NO₃
Molekylvægt: 143.14 g/mol
Smeltepunkt: 152…155 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00014102
CAS-nummer: 42346-68-9