3-Formyl-2-methyl-5-nitroindole 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-Methyl-5-nitro-1H-indole-3-carboxaldehyde
OR6332-1G OR6332-5G OR6332-500MG
APOSOR6332-1GEA 600 DKK
APOSOR6332-1G APOSOR6332-5G APOSOR6332-500MG
3-Formyl-2-methyl-5-nitroindole 95+%
3-Formyl-2-methyl-5-nitroindole
Formel: C₁₀H₈N₂O₃
Smeltepunkt: 305…307 °C (dec.)
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00216481
CAS-nummer: 3558-17-6