1-Benzyl-5-oxopyrrolidine-3-carboxylic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1-Benzyl-5-oxo-3-pyrrolidinecarboxylic Acid
OR6330-25G OR6330-5G
APOSOR6330-25GEA 2050 DKK
APOSOR6330-25G APOSOR6330-5G
1-Benzyl-5-oxopyrrolidine-3-carboxylic acid 97%
1-Benzyl-5-oxopyrrolidine-3-carboxylic acid
Formel: C₁₂H₁₃NO₃
Smeltepunkt: 142…145 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00085749
CAS-nummer: 5733-86-8