1-(4-Chlorophenyl)-5-oxopyrrolidine-3-carboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR6329-1G OR6329-5G OR6329-25G
APOSOR6329-1GEA 327 DKK
APOSOR6329-1G APOSOR6329-5G APOSOR6329-25G
1-(4-Chlorophenyl)-5-oxopyrrolidine-3-carboxylic acid
1-(4-Chlorophenyl)-5-oxopyrrolidine-3-carboxylic acid
Formel: C₁₁H₁₀ClNO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00158023
CAS-nummer: 39629-87-3