Ethyl 3-furoat 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR6328-25G OR6328-5G
APOSOR6328-25GEA 1290 DKK
APOSOR6328-25G APOSOR6328-5G
Ethyl 3-furoat 98%
Ethyl 3-furoat
Formel: C₇H₈O₃
Kogepunkt: 93…95 °C/35mmHg
Massefylde: 1,038 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 59 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00005348
CAS-nummer: 614-98-2
EINECS: 210-403-5
UN nummer: 3272
ADR: 3,III