3-Thiomorpholinecarboxylic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR6324-1G OR6324-250MG
APOSOR6324-1GEA 1480 DKK
APOSOR6324-1G APOSOR6324-250MG
3-Thiomorpholinecarboxylic acid 97%
3-Thiomorpholinecarboxylic acid
Formel: C₅H₉NO₂S
Smeltepunkt: 270…278 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD02181162
CAS-nummer: 20960-92-3