Piperidine-4-carboxylic acid hydrochloride 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Isonipecotic acid hydrochloride
OR6322-100G OR6322-25G OR6322-5G
APOSOR6322-100GEA 6010 DKK
APOSOR6322-100G APOSOR6322-25G APOSOR6322-5G
Piperidine-4-carboxylic acid hydrochloride 95%
Piperidine-4-carboxylic acid hydrochloride
Formel: C₆H₁₂ClNO₂
Molekylvægt: 165.62 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00044736
CAS-nummer: 5984-56-5