3,5-Dimethylbenzylamin 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR6321-10G OR6321-2G OR6321-5G OR6321-1G OR6321-25G
APOSOR6321-10GEA 2100 DKK
APOSOR6321-10G APOSOR6321-2G APOSOR6321-5G APOSOR6321-1G APOSOR6321-25G
3,5-Dimethylbenzylamin 97%
3,5-Dimethylbenzylamin
Formel: C₉H₁₃N
Kogepunkt: 102…104 °C/10mmHg
Flammepunkt: 54 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00040753
CAS-nummer: 78710-55-1
UN nummer: 2924
ADR: 3+8,III