1-Pyridin-2-ylpiperidine-4-carboxylic acid 98+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR6319-1G OR6319-5G
APOSOR6319-1GEA 0 DKK
APOSOR6319-1G APOSOR6319-5G
1-Pyridin-2-ylpiperidine-4-carboxylic acid 98+%
1-Pyridin-2-ylpiperidine-4-carboxylic acid
Formel: C₁₁H₁₄N₂O₂
Smeltepunkt: 152…154 °C (dec.)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06796180
CAS-nummer: 685827-70-7