1-(4-Methoxybenzyl)piperidine-4-carboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR6315-1G OR6315-5G OR6315-10G
APOSOR6315-1GEA 1690 DKK
APOSOR6315-1G APOSOR6315-5G APOSOR6315-10G
1-(4-Methoxybenzyl)piperidine-4-carboxylic acid
1-(4-Methoxybenzyl)piperidine-4-carboxylic acid
Formel: C₁₄H₁₉NO₃
Molekylvægt: 249.31 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03371460
CAS-nummer: 193538-22-6