3-Quinolincarboxylsyre 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR6309-100G OR6309-25G
APOSOR6309-100GEA 3220 DKK
APOSOR6309-100G APOSOR6309-25G
3-Quinolincarboxylsyre 97%
3-Quinolincarboxylsyre
Formel: C₁₀H₇NO₂
Smeltepunkt: 277…283 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00006770
CAS-nummer: 6480-68-8
EINECS: 229-337-3