1H-Benzimidazole-4-carboxylic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1H-Benzimidazole-7-carboxylic acid
OR6307-1G OR6307-250MG
APOSOR6307-1GEA 436 DKK
APOSOR6307-1G APOSOR6307-250MG
1H-Benzimidazole-4-carboxylic acid 97%
1H-Benzimidazole-4-carboxylic acid
Formel: C₈H₆N₂O₂
Smeltepunkt: 326…330 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01823426
CAS-nummer: 46006-36-4
UN nummer: 3077
ADR: 9+EHS,III