Indole-2-acetic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR6306-1G OR6306-5G
APOSOR6306-1GEA 1490 DKK
APOSOR6306-1G APOSOR6306-5G
Indole-2-acetic acid 97%
Indole-2-acetic acid
Formel: C₁₀H₉NO₂
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00957069
CAS-nummer: 32588-36-6