Benzofuran-2-carboxylic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
OR6305-100G
OR6305-25G
OR6305-5G
APOSOR6305-100GEA
4310
DKK
APOSOR6305-100G
APOSOR6305-25G
APOSOR6305-5G
Benzofuran-2-carboxylic acid 98%
Benzofuran-2-carboxylic acid
Formel:
C₉H₆O₃ Smeltepunkt: 193…196 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00005848 CAS-nummer: 496-41-3 |