4,5-Dimethylthiophene-2-carboxaldehyde
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR63020-1G OR63020-25G OR63020-5G
APOSOR63020-1GEA 1260 DKK
APOSOR63020-1G APOSOR63020-25G APOSOR63020-5G
4,5-Dimethylthiophene-2-carboxaldehyde
4,5-Dimethylthiophene-2-carboxaldehyde
Formel: C₇H₈OS
Molekylvægt: 140.2 g/mol
Kogepunkt: 82…85 °C
Massefylde: 1.179 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: >110 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD02093897
CAS-nummer: 5928-48-3