6-Methyl-3-oxo-2,3-dihydropyridazine-4-carboxylic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR6302-1G OR6302-250MG OR6302-5G
APOSOR6302-1GEA 806 DKK
APOSOR6302-1G APOSOR6302-250MG APOSOR6302-5G
6-Methyl-3-oxo-2,3-dihydropyridazine-4-carboxylic acid 97%
6-Methyl-3-oxo-2,3-dihydropyridazine-4-carboxylic acid
Formel: C₆H₆N₂O₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08235213
CAS-nummer: 74557-73-6