6-Piperidin-1-ylpyridazine-3-carboxylic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR6300-1G OR6300-250MG
APOSOR6300-1GEA 2840 DKK
APOSOR6300-1G APOSOR6300-250MG
6-Piperidin-1-ylpyridazine-3-carboxylic acid 97%
6-Piperidin-1-ylpyridazine-3-carboxylic acid
Formel: C₁₀H₁₃N₃O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08235212
CAS-nummer: 914637-38-0