6-Chloropyridazine-3-carboxylic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR6298-5G OR6298-1G OR6298-500MG OR6298-10G
APOSOR6298-5GEA 491 DKK
APOSOR6298-5G APOSOR6298-1G APOSOR6298-500MG APOSOR6298-10G
6-Chloropyridazine-3-carboxylic acid 97%
6-Chloropyridazine-3-carboxylic acid
Formel: C₅H₃ClN₂O₂
Smeltepunkt: 145…148 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00160464
CAS-nummer: 5096-73-1