2,4-Dihydroxypyrimidine-5-carboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
OR6297-10G
OR6297-1G
OR6297-25G
APOSOR6297-10GEA
1040
DKK
APOSOR6297-10G
APOSOR6297-1G
APOSOR6297-25G
2,4-Dihydroxypyrimidine-5-carboxylic acid
Formel:
C₅H₄N₂O₄ Smeltepunkt: 283 °C (dec.) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00006023 CAS-nummer: 23945-44-0 EINECS: 245-947-2 |