2-Aminopyrimidine-5-carboxylic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR6296-1G OR6296-5G OR6296-10G
APOSOR6296-1GEA 752 DKK
APOSOR6296-1G APOSOR6296-5G APOSOR6296-10G
2-Aminopyrimidine-5-carboxylic acid 97%
2-Aminopyrimidine-5-carboxylic acid
Formel: C₅H₅N₃O₂
Molekylvægt: 139.1121 g/mol
Smeltepunkt: 335…340 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD05864791
CAS-nummer: 3167-50-8