4,6-Dichloro-o-toluidine 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2,4-Dichloro-6-methylaniline
OR6295-1G OR6295-25G OR6295-5G
APOSOR6295-1GEA 164 DKK
APOSOR6295-1G APOSOR6295-25G APOSOR6295-5G
4,6-Dichloro-o-toluidine 97%
4,6-Dichloro-o-toluidine
Formel: C₇H₇Cl₂N
Molekylvægt: 176.05 g/mol
Kogepunkt: 82…84 °C/0.1mmHg
Smeltepunkt: 42…46 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00044074
CAS-nummer: 30273-00-8