5-(4-Chlorophenyl)-4-oxazolecarboxylic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR6278-100MG OR6278-1G
APOSOR6278-100MGEA 436 DKK
APOSOR6278-100MG APOSOR6278-1G
5-(4-Chlorophenyl)-4-oxazolecarboxylic acid 98%
5-(4-Chlorophenyl)-4-oxazolecarboxylic acid
Formel: C₁₀H₆ClNO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00105450
CAS-nummer: 143659-14-7