4-Oxazolecarboxylic acid 98+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
Synonymer:
Oxazole-4-carboxylic acid
OR6277-1G
OR6277-250MG
OR6277-5G
APOSOR6277-1GEA
164
DKK
APOSOR6277-1G
APOSOR6277-250MG
APOSOR6277-5G
4-Oxazolecarboxylic acid 98+%
4-Oxazolecarboxylic acid
Formel:
C₄H₃NO₃ Smeltepunkt: 130…135 °C (dec.) Opbevaringstemperatur: Køleskab |
MDL Number:
MFCD06797151 CAS-nummer: 23012-13-7 |