2-(2-Furyl)-1,3-thiazole-4-carboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR6275-1G OR6275-250MG OR6275-500MG
APOSOR6275-1GEA 3250 DKK
APOSOR6275-1G APOSOR6275-250MG APOSOR6275-500MG
2-(2-Furyl)-1,3-thiazole-4-carboxylic acid
2-(2-Furyl)-1,3-thiazole-4-carboxylic acid
Formel: C₈H₅NO₃S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08235208
CAS-nummer: 115299-13-3